3-Aminobenzoesan etylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 3-aminobenzoate
A14448.09
A14448.18
A14448.22
A14448.30
A14448.09EA
343
PLN
A14448.09
A14448.18
A14448.22
A14448.30
3-Aminobenzoesan etylu 98%
3-Aminobenzoesan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 582-33-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 g/mol Temp. Wrzenia: 294 °C Temp. topnienia: 27…30 °C Gęstość: 1.106 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007794 Numer CAS: 582-33-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-482-9 |