Drukuj
3-Aminobenzoesan etylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-aminobenzoate
117990050 117990250
ACRO117990050EA 166 PLN
ACRO117990050 ACRO117990250
3-Aminobenzoesan etylu 99+%
3-Aminobenzoesan etylu
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 172…175 °C (13 mmHg)
Gęstość: 1.107 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007794
Numer CAS: 582-33-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-482-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5595 to 1.5615 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %