Drukuj
Antranilan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Methyl 2-Anthranilate, o-Aminobenzoic acid methyl ester, 2-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-aminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W268208-10KG-K W268208-1KG-K W268208-5KG-K
SIALW268208-10KG-KEA 1540 PLN
SIALW268208-10KG-K SIALW268208-1KG-K SIALW268208-5KG-K
Antranilan metylu, Sigma-Aldrich®
Antranilan metylu
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 237
Temp. topnienia: 24
Gęstość: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007710
Numer CAS: 134-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-132-4
Klasyfikacja Merck : 12,06099