Antranilan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 2-Anthranilate, o-Aminobenzoic acid methyl ester, 2-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-aminobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 134-20-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 123°(253°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.170
Refractive Index: 1.5830
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 24°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 606965
Merck Reference: 14,6020
MDL No.: MFCD00007710
Formuła:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Temp. Wrzenia: 260 °C Temp. topnienia: 24 Gęstość: 1.170 Temp. Zapłonu: 123 °C (253 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007710 Numer CAS: 134-20-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-132-4 Klasyfikacja Merck : 12,06099 |