Drukuj
Antranilan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Aminobenzoic acid ethyl ester, o-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W242101-10KG-K W242101-1KG-K
SIALW242101-10KG-KEA 4030 PLN
SIALW242101-10KG-K SIALW242101-1KG-K
Antranilan etylu, Sigma-Aldrich®
Antranilan etylu
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 268
Gęstość: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00007711
Numer CAS: 87-25-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-735-1