Antranilan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Aminobenzoic acid ethyl ester, o-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminobenzoate
A14378.18
A14378.22
A14378.18EA
235
PLN
A14378.18
A14378.22
Antranilan etylu ≥98%
Antranilan etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 87-25-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 138°(280°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.118
Refractive Index: 1.5640
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Aromatic
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 878874
MDL No.: MFCD00007711
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 g/mol Temp. Wrzenia: 266…268 °C Temp. topnienia: 14…15 °C Gęstość: 1.118 Temp. Zapłonu: 138 °C (280 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007711 Numer CAS: 87-25-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-735-1 |