Drukuj
Antranilan etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Aminobenzoic acid ethyl ester, o-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminobenzoate
222231000 222235000
ACRO222231000EA 266 PLN
ACRO222231000 ACRO222235000
Antranilan etylu 99%
Antranilan etylu
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 129…130 °C (9 mmHg)
Temp. topnienia: 13…15 °C
Gęstość: 1.117 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00007711
Numer CAS: 87-25-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-735-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %