Drukuj
4-(Dimetyloamino)benzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E24905-100G E24905-500G E24905-5G
SIALE24905-100GEA 599 PLN
SIALE24905-100G SIALE24905-500G SIALE24905-5G
4-(Dimetyloamino)benzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
4-(Dimetyloamino)benzoesan etylu
Formuła: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 112 °C (0.02 mmHg)
Temp. topnienia: 63…65 °C
Gęstość: 1.0099 g/cm³ (99.7 °C)
Numer MDL: MFCD00009115
Numer CAS: 10287-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-634-3