4-(Dimetyloamino)benzoesan etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12888.14
A12888.22
A12888.36
A12888.14EA
262
PLN
A12888.14
A12888.22
A12888.36
4-(Dimetyloamino)benzoesan etylu 99%
4-(Dimetyloamino)benzoesan etylu
Purity: 99%
CAS No.: 10287-53-3
Molecular Formula: C11H15NO2
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 63-65°
Boiling Point: 190-191°/14mm
MDL No.: MFCD00009115
Formuła:
C₁₁H₁₅NO₂ Temp. Wrzenia: 190…191 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 63…65 °C Gęstość: 1,060 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009115 Numer CAS: 10287-53-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-634-3 |