Drukuj
4-(Dimetyloamino)benzoesan etylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
118400050 118401000 118405000
ACRO118400050EA 111 PLN
ACRO118400050 ACRO118401000 ACRO118405000
4-(Dimetyloamino)benzoesan etylu 99+%
4-(Dimetyloamino)benzoesan etylu
Formuła: C₁₁H₁₅NO₂
Temp. Wrzenia: 112 °C (0,02 -rr)
Temp. topnienia: 62…65 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009115
Numer CAS: 10287-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-634-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0 °C)
Sensitivity Passes test