Benzoesan pentylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Benzoic acid pentyl ester, Amyl benzoate, Benzoic acid amyl ester
A10177.22
A10177.36
A10177.22EA
321
PLN
A10177.22
A10177.36
Benzoesan pentylu ≥98%
Benzoesan pentylu
Purity: 98+%
CAS No.: 2049-96-9
Molecular Formula: C12H16O2
Formula Weight: 192.26
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 260°
MDL No.: MFCD00048843
Formuła:
C₁₂H₁₆O₂ MW: 192.26 g/mol Temp. Wrzenia: 260 °C Gęstość: 0.99 Temp. Zapłonu: 130 °C (266 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048843 Numer CAS: 2049-96-9 Numer WE (dawny EINECS): 218-077-6 |