Drukuj
benzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Methyl benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W268305-1KG W268305-25KG W268305-SAMPLE
SIALW268305-1KGEA 325 PLN
SIALW268305-1KG SIALW268305-25KG SIALW268305-SAMPLE
benzoesan metylu, Sigma-Aldrich®
benzoesan metylu
Formuła: C₆H₅COOCH₃
MW: 136.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 199.6
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 1.0888 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 83
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008421
Numer CAS: 93-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-259-7
Klasyfikacja Merck : 13,06052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287e16081e44f5525ff8b4d34f0a6fece44a3073&vid=2be9af3b90e55af477c374c091cd0888dcf60b96&prid=web&clid=SAPDAM