Drukuj
benzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Benzoic acid ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
W242217-100G-K W242217-1KG-K W242217-25G-K
SIALW242217-100G-KEA 336 PLN
SIALW242217-100G-K SIALW242217-1KG-K SIALW242217-25G-K
benzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
benzoesan etylu
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 415
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 91
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009109
Numer CAS: 93-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-284-3
Klasyfikacja Merck : 13,03802