Drukuj
benzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
E12907-100G E12907-500G E12907-5G
SIALE12907-100GEA 139 PLN
SIALE12907-100G SIALE12907-500G SIALE12907-5G
benzoesan etylu, Sigma-Aldrich®
benzoesan etylu
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 415 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009109
Numer CAS: 93-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-284-3
Klasyfikacja Merck : 13,03802