Drukuj
Benzoesan izopentylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W205818-10KG-K W205818-1KG-K
SIALW205818-10KG-KEA 0 PLN
SIALW205818-10KG-K SIALW205818-1KG-K
Benzoesan izopentylu, Sigma-Aldrich®
Benzoesan izopentylu
Formuła: C₁₂H₁₆O₂
Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026515
Numer CAS: 94-46-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-334-4