Ftalan diallilu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 131-17-9
Molecular Formula: C14H14O4
Formula Weight: 246.27
Flash Point: 166°(330°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Pungent, makes eyes water
Melting Point: -70°
Boiling Point: 160-163°/4mm
Beilstein Reference: 1880877
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00008646
Formuła:
C₁₄H₁₄O₄ Temp. Wrzenia: 160…163 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 1,120 Temp. Zapłonu: 166 °C (330 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008646 Numer CAS: 131-17-9 Numer WE (dawny EINECS): 205-016-3 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |