Drukuj
benzanilid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Phenylbenzamide
148550050 148552500 148550010 148550500
ACRO148550050EA 127 PLN
ACRO148550050 ACRO148552500 ACRO148550010 ACRO148550500
benzanilid 98%
benzanilid
Formuła: C₁₃H₁₁NO
MW: 197.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 117 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 161…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003069
Numer CAS: 93-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-292-7
Klasyfikacja Merck : 13,01060
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow-green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥97.5 %