3,5-Dihydroxybenzhydrazide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Dihydroxybenzoic hydrazide
L11471.06
L11471.14
L11471.06EA
447
PLN
L11471.06
L11471.14
3,5-Dihydroxybenzhydrazide ≥98%
3,5-Dihydroxybenzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 7732-32-3
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 256-257°
Beilstein Reference: 2642968
Formuła:
C₇H₈N₂O₃ MW: 168.15 g/mol Temp. topnienia: 256…257 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017066 Numer CAS: 7732-32-3 |