3,4-Dihydroksybenzhydrazyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21746.06
B21746.14
B21746.06EA
495
PLN
B21746.06
B21746.14
3,4-Dihydroksybenzhydrazyd ≥97%
3,4-Dihydroksybenzhydrazyd
Purity: 97%
CAS No.: 39635-11-5
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 2642968
Formuła:
C₇H₈N₂O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017064 Numer CAS: 39635-11-5 Numer WE (dawny EINECS): 254-550-3 |