Drukuj
4-Hydroksybenzhydrazyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzohydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ100
H9882-100G H9882-25G
SIALH9882-100GEA 1010 PLN
SIALH9882-100G SIALH9882-25G
4-Hydroksybenzhydrazyd, Sigma-Aldrich®
4-Hydroksybenzhydrazyd
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 370 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 266…269 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007605
Numer CAS: 5351-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-326-5