4-Hydroksybenzhydrazyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzohydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
A12702.14
A12702.22
A12702.36
A12702.14EA
332
PLN
A12702.14
A12702.22
A12702.36
4-Hydroksybenzhydrazyd ≥98%
4-Hydroksybenzhydrazyd
Purity: 98%
CAS No.: 5351-23-5
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 473052
Formuła:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Temp. Wrzenia: 370 Temp. topnienia: ∼ 267 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007605 Numer CAS: 5351-23-5 Numer WE (dawny EINECS): 226-326-5 |