Drukuj
4-Hydroksybenzhydrazyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzohydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
121000250 121001000 121005000
ACRO121000250EA 374 PLN
ACRO121000250 ACRO121001000 ACRO121005000
4-Hydroksybenzhydrazyd 98%
4-Hydroksybenzhydrazyd
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 370
Temp. topnienia: 260…264 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007605
Numer CAS: 5351-23-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-326-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %