3-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxybenzoic hydrazide, 3-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-Hydroxybenzohydrazide, 3-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide
L04357.06
L04357.03
L04357.06EA
724
PLN
L04357.06
L04357.03
3-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
3-Hydroxybenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 5818-06-4
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 157-159°
Beilstein Reference: 638933
Formuła:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Temp. topnienia: 157…159 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014759 Numer CAS: 5818-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-389-1 |