Salicylohydrazyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxybenzoic acid hydrazide, Salicylohydrazide, 2-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, Salicylic acid hydrazide, 2-Hydroxybenzohydrazide, 2-Hydroxybenzhydrazide, 2-Hydroxybenzoic hydrazide
A14218.14
A14218.22
A14218.14EA
491
PLN
A14218.14
A14218.22
Salicylohydrazyd ≥98%
Salicylohydrazyd
Purity: 98+%
CAS No.: 936-02-7
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 472355
Formuła:
C₇H₈N₂O₂ Temp. topnienia: 146…149 °C Gęstość: 1,424 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007599 Numer CAS: 936-02-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-311-3 |