p-Anizohydrazyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Methoxybenzoic acid hydrazide, 4-Methoxybenzoic hydrazide, 4-Methoxybenzhydrazide, 4-Methoxybenzohydrazide, 4-Methoxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Anisohydrazide
A13015.09
A13015.18
A13015.30
A13015.09EA
291
PLN
A13015.09
A13015.18
A13015.30
p-Anizohydrazyd ≥98%
p-Anizohydrazyd
Purity: 98+%
CAS No.: 3290-99-1
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 389017
Formuła:
C₈H₁₀N₂O₂ Temp. topnienia: 136…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017073 Numer CAS: 3290-99-1 Numer WE (dawny EINECS): 221-952-5 |