m-Anizohydrazyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3-Methoxybenzohydrazide, 3-Methoxybenzene-1-carbohydrazide, m-Anisic hydrazide, 3-Anisohydrazide, 3-Methoxybenzhydrazide, 3-Methoxybenzoic acid hydrazide, 3-Methoxybenzoic hydrazide
B20956.06
B20956.14
B20956.06EA
207
PLN
B20956.06
B20956.14
m-Anizohydrazyd ≥98%
m-Anizohydrazyd
Purity: 98+%
CAS No.: 5785-06-8
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 2092135
Formuła:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166.18 g/mol Temp. topnienia: 90…94 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00007601 Numer CAS: 5785-06-8 Numer WE (dawny EINECS): 227-310-0 |