o-Anizohydrazyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13619.09
A13619.18
A13619.09EA
858
PLN
A13619.09
A13619.18
o-Anizohydrazyd ≥98%
o-Anizohydrazyd
Purity: 98+%
CAS No.: 7466-54-8
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2208367
Formuła:
C₈H₁₀N₂O₂ Temp. topnienia: 78…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014755 Numer CAS: 7466-54-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-260-5 |