3-Nitrobenzhydrazyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Nitrobenzoic hydrazide
B20800.06
B20800.14
B20800.06EA
240
PLN
B20800.06
B20800.14
3-Nitrobenzhydrazyd ≥98%
3-Nitrobenzhydrazyd
Purity: 98+%
CAS No.: 618-94-0
Molecular Formula: C7H7N3O3
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 152-155°
Beilstein Reference: 645512
Formuła:
C₇H₇N₃O₃ MW: 181.15 g/mol Temp. topnienia: 152…155 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017059 Numer CAS: 618-94-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-572-5 |