2-Nitrobenzhydrazide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Nitrobenzoic hydrazide
B21330.06
B21330.14
B21330.06EA
261
PLN
B21330.06
B21330.14
2-Nitrobenzhydrazide ≥98%
2-Nitrobenzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 606-26-8
Molecular Formula: C7H7N3O3
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 119-123°
Beilstein Reference: 394754
Formuła:
C₇H₇N₃O₃ MW: 181.15 g/mol Temp. topnienia: 119…123 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007598 Numer CAS: 606-26-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-110-2 |