Drukuj
Anthranilohydrazide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Aminobenzoic hydrazide, 2-Aminobenzoic acid hydrazide, 2-Aminobenzohydrazide, 2-Aminobenzoylhydrazide, Anthraniloyl Hydrazine, 2-Aminobenzene-1-carbohydrazide, 2-Aminobenzhydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ100
565490-10G 565490-50G
SIAL565490-10GEA 0 PLN
SIAL565490-10G SIAL565490-50G
Anthranilohydrazide, Sigma-Aldrich®
Anthranilohydrazide
Formuła: C₇H₉N₃O
Temp. Wrzenia: 378 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 123 °C
Numer MDL: MFCD00017056
Numer CAS: 1904-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-604-7