Anthranilohydrazide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10805.09
A10805.18
A10805.09EA
402
PLN
A10805.09
A10805.18
Anthranilohydrazide ≥98%
Anthranilohydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 1904-58-1
Molecular Formula: C7H9N3O
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 742811
Formuła:
C₇H₉N₃O Temp. Wrzenia: 378 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 122…124 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017056 Numer CAS: 1904-58-1 Numer WE (dawny EINECS): 217-604-7 |