Drukuj
Benzhydrazyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Benzoylhydrazine, Benzoic acid hydrazide, Benzohydrazide, Benzoic hydrazide
B13071-25G B13071-100G
SIALB13071-25GEA 182 PLN
SIALB13071-25G SIALB13071-100G
Benzhydrazyd, Sigma-Aldrich®
Benzhydrazyd
Formuła: C₇H₈N₂O
MW: 136.15 g/mol
Temp. topnienia: 112…114 °C
Numer MDL: MFCD00007596
Numer CAS: 613-94-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-363-9