Benzhydrazyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12268.14
A12268.22
A12268.36
A12268.14EA
200
PLN
A12268.14
A12268.22
A12268.36
Benzhydrazyd ≥98%
Benzhydrazyd
Purity: 98%
CAS No.: 613-94-5
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 471797
Formuła:
C₇H₈N₂O Temp. topnienia: 113…117 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007596 Numer CAS: 613-94-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-363-9 |