Drukuj
Benzhydrazyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
105771000 105775000
ACRO105771000EA 316 PLN
ACRO105771000 ACRO105775000
Benzhydrazyd 98%
Benzhydrazyd
Formuła: C₇H₈N₂O
Temp. topnienia: 113…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007596
Numer CAS: 613-94-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-363-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %