Drukuj
benzamid do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02191.0005 8.02191.0250 8.02191.9025
8.02191.0005EA 118 PLN
8.02191.0005 8.02191.0250 8.02191.9025
benzamid do syntezy, Sigma-Aldrich®
benzamid
Formuła: C₇H₇NO
Temp. Wrzenia: 288 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 124 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007968
Numer CAS: 55-21-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-227-7
Klasyfikacja Merck : 13,01059
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 13 g/l (25°C)
Melting Point 124 - 127 °C
Molar Mass 550 kg/m3
Bulk Density 550 kg/m3
Vapor Pressure 0.000056 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (H2O) (saturated solution)
Ignition Point 500°C
Synonyms Benzoic acid amide
Hill Formula C7H7NO
Chemical Formula C6H5CONH2