Drukuj
benzamid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
159331000 159335000 159330025
ACRO159331000EA 157 PLN
ACRO159331000 ACRO159335000 ACRO159330025
benzamid 99%
benzamid
Formuła: C₇H₇NO
Temp. Wrzenia: 228 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 125…129 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007968
Numer CAS: 55-21-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-227-7
Klasyfikacja Merck : 13,01059
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm