Fluorek benzoilu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11464.06
L11464.14
L11464.06EA
261
PLN
L11464.06
L11464.14
Fluorek benzoilu 97%
Fluorek benzoilu
Purity: 97%
CAS No.: 455-32-3
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.12
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4960
Odour: Pungent
Melting Point: ca -28°
Boiling Point: 159-161°
Beilstein Reference: 1904977
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000364
Formuła:
C₇H₅FO Temp. Wrzenia: 159…161 °C Temp. topnienia: ∼–28 °C Gęstość: 1,140 Temp. Zapłonu: 48 °C (118 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000364 Numer CAS: 455-32-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-244-9 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |