Drukuj
Trichlorek benzeno-1,3,5-trikarbonylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
147532-100G 147532-10G 147532-25G 147532-500G
SIAL147532-100GEA 2410 PLN
SIAL147532-100G SIAL147532-10G SIAL147532-25G SIAL147532-500G
Trichlorek benzeno-1,3,5-trikarbonylowy, Sigma-Aldrich®
Trichlorek benzeno-1,3,5-trikarbonylowy
Formuła: C₉H₃Cl₃O₃
Temp. Wrzenia: 312 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 34…36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000679
Numer CAS: 4422-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-594-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II