Trichlorek benzeno-1,3,5-trikarbonylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
L07255.06
L07255.14
L07255.22
L07255.06EA
256
PLN
L07255.06
L07255.14
L07255.22
Trichlorek benzeno-1,3,5-trikarbonylowy ≥98%
Trichlorek benzeno-1,3,5-trikarbonylowy
Purity: 98+%
CAS No.: 4422-95-1
Molecular Formula: C9H3Cl3O3
Formula Weight: 265.48
Flash Point:
Formuła:
C₉H₃Cl₃O₃ MW: 265.48 g/mol Temp. Wrzenia: 180 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: 34…38 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000679 Numer CAS: 4422-95-1 Numer WE (dawny EINECS): 224-594-8 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |