Drukuj
Trichlorek benzeno-1,3,5-trikarbonylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
164371000 164370050 164375000
ACRO164371000EA 1640 PLN
ACRO164371000 ACRO164370050 ACRO164375000
Trichlorek benzeno-1,3,5-trikarbonylowy 98%
Trichlorek benzeno-1,3,5-trikarbonylowy
Formuła: C₉H₃Cl₃O₃
Temp. Wrzenia: 180 °C (16 mmHg)
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000679
Numer CAS: 4422-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-594-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)