Drukuj
Dichlorek tereftaloilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Terephthaloyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
120871-1KG 120871-250G 120871-5G
SIAL120871-1KGEA 669 PLN
SIAL120871-1KG SIAL120871-250G SIAL120871-5G
Dichlorek tereftaloilu, Sigma-Aldrich®
Dichlorek tereftaloilu
Formuła: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 82…83 °C
Gęstość: 1.34 g/cm³ (100 °C)
Temp. Zapłonu: 180
Numer MDL: MFCD00000693
Numer CAS: 100-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-829-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 II