Drukuj
Dichlorek tereftaloilu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Terephthaloyl chloride
153100010 153100050 153102500
ACRO153100010EA 585 PLN
ACRO153100010 ACRO153100050 ACRO153102500
Dichlorek tereftaloilu 99+%
Dichlorek tereftaloilu
Formuła: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 79…83 °C
Temp. Zapłonu: 180
Numer MDL: MFCD00000693
Numer CAS: 100-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-829-5
Jednostka: 2923
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals or crystalline flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥99.0 %