Chlorek 4-anizoilu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Methoxybenzoyl chloride
L13120.14
L13120.22
L13120.14EA
281
PLN
L13120.14
L13120.22
Chlorek 4-anizoilu ≥97%
Chlorek 4-anizoilu
Purity: 97%
CAS No.: 100-07-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5810
Melting Point: 22°
Boiling Point: 145°/14mm
Beilstein Reference: 471918
Merck Reference: 14,673
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000687
Formuła:
C₈H₇ClO₂ Temp. Wrzenia: 145 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 22 °C Gęstość: 1,260 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000687 Numer CAS: 100-07-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-816-4 Jednostka: 1729 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,673 |