Drukuj
Chlorek 4-anizoilu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Methoxybenzoyl chloride
104850050 104851000 104855000
ACRO104850050EA 140 PLN
ACRO104850050 ACRO104851000 ACRO104855000
Chlorek 4-anizoilu 99%
Chlorek 4-anizoilu
Formuła: C₈H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 145 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 22 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000687
Numer CAS: 100-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-816-4
Jednostka: 1729
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,00676
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %