4-Hexyloxybenzoyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13367.06
A13367.14
A13367.22
A13367.06EA
492
PLN
A13367.06
A13367.14
A13367.22
4-Hexyloxybenzoyl chloride ≥98%
4-Hexyloxybenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 39649-71-3
Molecular Formula: C13H17ClO2
Formula Weight: 240.73
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₁₇ClO₂ Temp. Wrzenia: 203…205 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,082 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000690 Numer CAS: 39649-71-3 Numer WE (dawny EINECS): 254-561-3 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |