Chlorek 4-butoksybenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-N-butoxybenzoylchloride
A11658.06
A11658.14
A11658.06EA
542
PLN
A11658.06
A11658.14
Chlorek 4-butoksybenzoilu ≥98%
Chlorek 4-butoksybenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 33863-86-4
Molecular Formula: C11H13ClO2
Formula Weight: 212.68
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₃ClO₂ Temp. Wrzenia: 161…162 °C (9 mmHg) Gęstość: 1,121 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000689 Numer CAS: 33863-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 251-703-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |