Drukuj
Chlorek 3-anizoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Methoxybenzoyl chloride, m-Anisoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
230243-25G 230243-5G
SIAL230243-25GEA 750 PLN
SIAL230243-25G SIAL230243-5G
Chlorek 3-anizoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 3-anizoilu
Formuła: C₈H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 123 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000673
Numer CAS: 1711-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-975-2
Jednostka: 1729
ADR: 8,II