Drukuj
Chlorek 3-anizoilu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
212970050 212970250 212971000
ACRO212970050EA 184 PLN
ACRO212970050 ACRO212970250 ACRO212971000
Chlorek 3-anizoilu 99%
Chlorek 3-anizoilu
Formuła: C₈H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 123…125 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1,214 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000673
Numer CAS: 1711-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-975-2
Jednostka: 1729
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration RCOCl ≥98.5 %