Chlorek 2-anizoilu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22784.06
B22784.14
B22784.22
B22784.06EA
391
PLN
B22784.06
B22784.14
B22784.22
Chlorek 2-anizoilu ≥97%
Chlorek 2-anizoilu
Purity: 97%
CAS No.: 21615-34-9
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 84°(184°F)
Refractive Index: 1.5724
Boiling Point: 128-129°/8mm
Beilstein Reference: 607605
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000664
Formuła:
C₈H₇ClO₂ Temp. Wrzenia: 128…129 °C (8 mmHg) Gęstość: 1,146 Temp. Zapłonu: 84 °C (184 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000664 Numer CAS: 21615-34-9 Numer WE (dawny EINECS): 244-477-5 Jednostka: 1729 ADR: 8,II |