Drukuj
Chlorek 2-anizoilu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
276110050 276110250
ACRO276110050EA 266 PLN
ACRO276110050 ACRO276110250
Chlorek 2-anizoilu 97%
Chlorek 2-anizoilu
Formuła: C₈H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 128…129 °C (8 mmHg)
Gęstość: 1,146 g/cm³
Temp. Zapłonu: 84 °C
Numer MDL: MFCD00000664
Numer CAS: 21615-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 244-477-5
Jednostka: 1729
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5714 to 1.5734 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %